Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque: DWK Life Sciences 608121760
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
60 mm | |
15-425 |
17 mm | |
8 ml | |
2.16 dr | |
ASTM, type I, classe A |