Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque: DWK Life Sciences 608121232
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
Specifications
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
32 mm | |
8-425 |
12 mm | |
1.8 ml | |
0.5 dr | |
ASTM, type I, classe A |