Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque: DWK Life Sciences 60812-2170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
70 mm | |
18-400 |
21 mm | |
16 ml | |
4.32 dr | |
ASTM, type I, classe A |