Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc fixés
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque: DWK Life Sciences 60811B-6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Petites quantités de boîtes
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Spécification
A | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
85 mm |
PTFE / caoutchouc | |
23 mm | |
24 ml | |
6.5 dr | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) |