Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons fixés, 0.06 po. Septa en silicone
Bouchons fournis avec septa en silicone revêtus de PTFE
Marque: DWK Life Sciences 60911S-5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 33
- Bouchons en polypropylène blanc avec opercule fixés
- Flacons conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
- Épaisseur du PTFE : 0,005 in
- Épaisseur du caoutchouc de silicone : 0,06 in
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
PTFE / silicone | |
5.4 dr | |
Bouchon à vis (avec opercule) |
28 mm | |
20 ml | |
À vis | |
Polypropylène | |
57 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons fixés, 0.06 po. Septa en silicone > Capacité : 5 dr. ; Dia. ext. x Hauteur : 28 x 57 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu