Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
228.00€ - 278.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11873013
|
DWK Life Sciences
60912B2 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 2.16 dr | 8 ml |
278.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11863013
|
DWK Life Sciences
60912B1232 |
Bouchon à vis | 0.5 dr | 2 ml |
228.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11853013
|
DWK Life Sciences
60912B12 |
Bouchon à vis | 0.5 dr | 1.8 ml |
238.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11843013
|
DWK Life Sciences
60912B1 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 1 dr | 4 ml |
254.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique |
Ambré | |
À vis | |
USP type I |