Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à joint en aluminium Kimble™
Avec septa en caoutchouc à face en PTFE
189.00€ - 361.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Injections multiples |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Finition de col | 11 |
Code produit | Marque | Finition de col | Joint de fermeture | Couleur | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Joint de fermeture | Couleur | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11822963
|
DWK Life Sciences
N7382411 |
11 | Caoutchouc en silicone naturel / PTFE | Naturel | 100/boîte |
189.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11843043
|
DWK Life Sciences
N73826-11 |
11 | PTFE / caoutchouc | Rouge | 1000/boîte |
361.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Capacité de réinsertion moyenne à élevée
- Monobloc
- Septa en caoutchouc rouge recouvert de PTFE
- Pour applications GC générales
- Capacité de réinsertion modérée
- Utilisation non recommandée avec les injections multiples
- Septa en caoutchouc naturel recouvert de PTFE
- Bonne capacité de réinsertion
- Injections multiples
Spécification
Injections multiples | |
Aluminium | |
11 |