Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ sans bouchons
Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 33
148.00€ - 338.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Certifications/Conformité | USP type I |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11873003
|
DWK Life Sciences
609121528 |
0.5 dr | 13-425 |
148.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11863003
|
DWK Life Sciences
609121235 |
0.5 dr | 8-425 |
148.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11803013
|
DWK Life Sciences
609121760 |
2 dr | 15-425 |
180.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813013
|
DWK Life Sciences
609121940 |
1.5 dr | 15-425 |
164.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11883003
|
DWK Life Sciences
609121545 |
1 dr | 13-425 |
157.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833013
|
DWK Life Sciences
609122895 |
10 dr | 24-400 |
338.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11823013
|
DWK Life Sciences
609122857 |
5 dr | 24-400 |
279.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11893003
|
DWK Life Sciences
609121738 |
1 dr | 15-425 |
155.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les flacons ambrés offrent une protection contre la lumière et les rayons UV nocifs pour les produits photosensibles.
Spécification
Ambré | |
À vis | |
USP type I |
Verre borosilicaté | |
Bouchon à vis |