Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à joint en aluminium Kimble™
Click to view available options
Finition de col:
11
Joint de fermeture:
Caoutchouc en silicone naturel / PTFE
PTFE / caoutchouc
Couleur:
Naturel
Rouge
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
Description
- Capacité de réinsertion moyenne à élevée
- Monobloc
- Septa en caoutchouc rouge recouvert de PTFE
- Pour applications GC générales
- Capacité de réinsertion modérée
- Utilisation non recommandée avec les injections multiples
- Septa en caoutchouc naturel recouvert de PTFE
- Bonne capacité de réinsertion
- Injections multiples
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
À utiliser avec (application) | Injections multiples |
Matériau | Aluminium |
Nbre par carton | 1000/boîte |
Finition de col | 11 |
Joint de fermeture | PTFE / caoutchouc |