Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à joint en aluminium Kimble™
Code produit. 11822963
Click to view available options
Finition de col:
11
Joint de fermeture:
Caoutchouc en silicone naturel / PTFE
PTFE / caoutchouc
Couleur:
Naturel
Rouge
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
Avec septa en caoutchouc à face en PTFE
  • Capacité de réinsertion moyenne à élevée
  • Monobloc
  • Septa en caoutchouc rouge recouvert de PTFE
  • Pour applications GC générales
  • Capacité de réinsertion modérée
  • Utilisation non recommandée avec les injections multiples
  • Septa en caoutchouc naturel recouvert de PTFE
  • Bonne capacité de réinsertion
  • Injections multiples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Injections multiples
Matériau Aluminium
Nbre par carton 100/boîte
Finition de col 11
Joint de fermeture Caoutchouc en silicone naturel / PTFE