Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs Kimble™ pour tubes à centrifuger à fond rond
Requis lors de la centrifugation des tubes à centrifuger à fond rond haute résistance Kimble jusqu’à 13 000 x G dans un rotor de 50 ml
Marque:  DWK Life Sciences 45550-30_OLD
Code produit. 11843825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Requis lors de la centrifugation des tubes à centrifuger à fond rond haute résistance Kimble jusqu’à 13 000 x G dans un rotor de 50 ml
  • En caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc
Tube à centrifuger à fond rond de 30 ml