Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
XS
XL
Description
Parfaits pour la fabrication et les applications industrielles
- Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Populaire pour une large gamme d'applications industrielles
- Sans latex et non poudrés avec des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension et manipulation des objets de petite taille
- Boîte distributrice pour les utilisateurs mobiles et pour faciliter l'accès à l'équipement
- Ambidextre - gain de temps, améliore l'efficacité, « coût d'utilisation » excellent
Informations sur la commande
Conditionnement de 100 gants par boîte distributrice (90 pour la taille XL).
Compliance
Certifiés pour le contact alimentaire.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvés par la réglementation de la FDA aux États-Unis et l'ACIA au Canada |
Accelerator Free | Yes |
Applications | Industrie |
AQL | 1,5 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Partiellement texturé |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,15 mm |
Latex Free | Yes |