Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile bleus KleenGuard™ G10
Bénéficiez de la protection, des performances et du confort du nitrile au prix courant abordable du latex
Spécification
Certifications/Conformité | Conformes à la norme 21 CFR 170-199 et approuvés par l'ACIA, Homologation CFIA |
---|---|
Applications | Industrie |
AQL | 4 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Description
Confortables et économiques, ces gants assurent une protection optimale dans un vaste éventail d'applications Recommandés dans les applications suivantes: assemblage de composants électroniques, électriques, de peinture, industrie automobile, manipulation de denrées alimentaires.
- Confort et facilité de mouvement exceptionnels
- Caoutchouc synthétique sans latex réduisant le risque de réactions allergiques de Type-I
- Allient le confort du latex et la protection du nitrile
- Non poudrés pour éviter le dessèchement de la peau
- Agréés pour la manipulation des aliments en Amérique du Nord et en Europe
- Emballage écologique
- Extrémité des doigts texturée pour une meilleure préhension
- Manchette à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile
- Ambidextres
- Longueur : 9,5 po (24 cm)
- Épaisseur : 2 mil
- Couleur bleu arctique
- Respecteux de l’environnement : cet article contient des caractéristiques ou des attributs environnementaux (par exemple, limitation de la consommation d’eau, absence de plomb, etc.), tels que décrits dans sa description
Spécification
Conformes à la norme 21 CFR 170-199 et approuvés par l'ACIA, Homologation CFIA | |
4 | |
Oui | |
Oui | |
Non poudrés | |
0,05 mm | |
24 cm |
Industrie | |
Bleu | |
Partiellement texturé | |
Nitrile | |
2 mil | |
9,5 in |