Learn More
Ansell Blouse de laboratoire lègère KleenGuard™ A10
Le tissu léger et respirant permet aux travailleurs de rester au frais et confortables
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Description
- Clip avant
- Poignets élastiques sans poche
- Blanc
Compliance
Conforme aux normes de taille ANSI™/ISEA™ 101-1996.
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
PP | |
Boutons pression | |
Oui | |
Convient à la transformation des aliments, à l’entretien général et au domaine de la fabrication |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
ANSI ISEA 101-1996 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Blouse de laboratoire lègère KleenGuard™ A10