Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour les mains en latex stérile Kimtech™ G5
Les gants en latex stérile Kimtech™ G5 offrent une protection sensible et dextre dans les salles blanches stériles ISO 5 BPF UE de classe A. Les gants pour les mains sont adaptés à un double enfilage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 3577, classe ISO 5, IEST-RP-CC 005, NQA de 1,5, IEST-RP-CC005 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Couleur | Naturel |
Alert:
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Description
- Le latex entièrement stérilisé offre des niveaux élevés de protection contre la contamination contre les protéines, les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de produits chimiques, ainsi que de faibles niveaux d’endotoxines.
- Les gants sont spécifiques à chaque main, jetables et de couleur naturelle, avec un haut niveau de propreté.
- Les bouts des doigts et paumes texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Fabriqués à partir de latex stérilisé par irradiation aux rayons gamma et ne contenant pas de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour le porteur.
- Convient pour une utilisation dans des salles blanches stériles de classe ISO 5 BPF UE de niveau A ou supérieur, et fourni avec des informations techniques à l’appui pour démontrer la conformité réglementaire.
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Certificat de stérilité disponible en ligne
Informations sur la commande
Double emballage
Compliance
Satisfont ou dépassent les normes ASTM™ D 3577. Satisfont les normes AQL 1.5 relatives aux alertes critiques.
Spécification
ASTM D 3577, classe ISO 5, IEST-RP-CC 005, NQA de 1,5, IEST-RP-CC005 | |
Class 100 (ISO 5) | |
Naturel | |
Entièrement texturés | |
Latex | |
Stérile | |
0.20 mm | |
12 in |
PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
Oui | |
Spécifique | |
Sans poudre | |
8 mil | |
KIMTECH™ Pure G5 | |
30,5 cm |