Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en latex Kimtech Pure™ G5
Classe ISO 5 ou supérieure recommandée par le fabricant
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3578 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III selon (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Couleur | Naturel |
Alert:
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Description
- Faible teneur en protéines de caoutchouc naturel
- Paume et doigts texturés
- La manchette à bord roulé ajoute de la force et facilite l’enfilage
- Ambidextres
- Épaisseur : 8,3 mil
- Longueur : 30 cm (12 in)
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac de 100 gants par sachet en PE double emballage avec revêtement intérieur.
Compliance
Atteignent ou dépassent les normes ASTM™ D3578 applicables.
Spécification
ASTM D3578 | |
Class 100 (ISO 5) | |
Naturel | |
Ambidextres | |
Latex | |
Non stérile | |
0.20 mm | |
12 in |
Catégorie III selon (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
Non texturés | |
Non | |
Sans poudre | |
8 mil | |
KIMTECH™ Pure G5 | |
30.5 cm |