Learn More
Ansell Gants ambidextres blancs en nitrile Kimtech G3 - Blanc
GREENER_CHOICE
Les gants ambidextres en nitrile blanc Kimtech™ G3 offrent une protection contre la contamination et des performances tactiles optimales dans les applications délicates. Ces gants non poudrés à dissipation de l'électricité statique offrent une forte préhension adaptée aux procédés non stériles
496.00€
Spécification
Accelerator Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6.2 mil
Consulter d'autres spécifications
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17895365
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
56880-40
XS
496.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17805375
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
56881-40
S
496.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17815375
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
56882-40
M
496.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17815365
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
56883-40
L
496.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17835375
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Ansell
56886-40
XL
496.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 09-07-2025
Description
  • Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement (UE) 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, certification EN ISO 374- 1Type B (KPT) Protection contre les projections de produits chimiques, certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques, certification EN ISO 374-5 Protection contre les VIRUS et micro-organismes. Certificat d'analyse disponible en ligne
  • Gants haut de gamme en nitrile jetables offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées, présentés dans un emballage prêt à l'emploi en salle blanche qui réduit les déchets
  • La conception en nitrile crée des gants plus résistants et plus fins que les gants en latex et assure une protection optimisée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les projections de produits chimiques, les virus et les micro-organismes
  • Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
  • Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait
Informations sur la commande
Conditionnement double avec revêtement intérieur et empilage à plat pour un accès facile à la manchette.
Compliance
Testés conformément aux exigences IEST-RP-CC005.2. Conformes aux normes de NQA 1.5 en matière de défauts critiques.
Spécification
Spécification
Oui
Single-use
6.2 mil
Ambidextres
Nitrile
0.13 mm
Gants en nitrile
5.1 mil
KIMTECH™ Pure G3
Blanc
Partiellement texturé
0.15 mm
Oui
5,1 mil
Sans poudre
Non stérile
0.15 mm
12 in
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants ambidextres blancs en nitrile Kimtech G3 - Blanc