Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Lunettes de sécurité Unispec™ II KleenGuard™
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Transparent
Description
- Protection enveloppante à faible coût avec verres en polycarbonate transparents monobloc
- Monture transparente sans revêtement
- Les écrans de protection latéraux offrent une protection supplémentaire
Compliance
Conformes aux normes ANSI Z87.1+2010
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Homologation CE ; ANSI Z87.1/CSA Z94.3 |
Revêtement de la lentille | Sans revêtement |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Matériau | Plastic |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Plastic |
Matériau de la monture | Plastic |
Protection UV | UV400 |
Frame Type | Frameless |