Learn More
Ansell Masques d’intervention
22 % plus léger et plus aéré que le masque d’intervention standard
Spécification
Type de produit | Medical/Procedural Face Mask |
---|---|
Fastening Type | Earloops |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Plissée |
Structure | Fabrication à 3 épaisseurs avec liaison en polyester hydroenchevêtré blanc, embout nasal en aluminium malléable mou et complètement clos, composants de la face interne en PP, cellulose, PUR |
Description
- Masque plissé trois couches
- Contours d’oreille
- La face intérieure est légère et respirable pour limiter les irritations
- La face extérieure résiste à la pénétration de liquides
Spécification
Medical/Procedural Face Mask | |
Non stérile | |
Fabrication à 3 épaisseurs avec liaison en polyester hydroenchevêtré blanc, embout nasal en aluminium malléable mou et complètement clos, composants de la face interne en PP, cellulose, PUR | |
Oui | |
Fluidshield™ |
Earloops | |
Plissée | |
≥ 96 % (BFE), ≥ 97 % (PFE) | |
160 mm Hg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Masques d’intervention