Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Lunettes de protection KleenGuard™ V50 Calico™
Click to view available options
Verres transparents anti-buée
Description
Lunettes KleenGuard™ V50
• Conforme normes EN 166 1F et EN166:2002
• Oculaire périphérique offrant une protection totale
• 3 lentilles au choix
• Bordure mousse, confort optimal
• Anti-buée
• Oculaire polycarbonate panoramique assurant une couverture et une protection totale
• Protection contre les impacts de faible énergie
• Conforme EN166:2002: protection UVA/UVB 99.9%
• Design des branches pour le confort des tempes
• Légère pour une utilisation en continu: poids 32 g
• Bordure en mousse avec orifice anti buée
• Lunettes KleenGuard™ V50
• Oculaire incolore: haute visibilité.
• Conforme normes EN 166 1F et EN166:2002
• Oculaire périphérique offrant une protection totale
• 3 lentilles au choix
• Bordure mousse, confort optimal
• Anti-buée
• Oculaire polycarbonate panoramique assurant une couverture et une protection totale
• Protection contre les impacts de faible énergie
• Conforme EN166:2002: protection UVA/UVB 99.9%
• Design des branches pour le confort des tempes
• Légère pour une utilisation en continu: poids 32 g
• Bordure en mousse avec orifice anti buée
• Lunettes KleenGuard™ V50
• Oculaire incolore: haute visibilité.
Compliance
Meets EN166 1FT, CSA and ANSI™ Standards
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes EN166 1FT, CSA et ANSI |
Revêtement de la lentille | Antibuée |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de protection |
Matériau | Polycarbonate |
Protection UV | UV400 |