Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Description
- Protection d’EPI de catégorie 3 et résistance à l'abrasion de niveau 4. EN 388 4101X. EN 374-1 Type A. Protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons et virus)
- Doublure floquée pour un enfilage facile et un confort d'utilisation prolongé
- Excellente préhension dans les environnements humides comme secs - bonne préhension pour les applications légèrement huileuses (meilleure protection)
- Excellent design ergonomique - réduit la fatigue de la main en cas d’utilisation prolongée
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0120, EN 374-3 |
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert |
Finger Thickness (English) | 15 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 15.7 mil |
Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |