Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants résistants aux coupures KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Description
- Fabriqués en fibres de polyéthylène au poids moléculaire ultra élevé pour améliorer la qualité de l’air et la protection
- La paume et les doigts revêtus de polyuréthane améliorent la dextérité et la préhension
- Les gants gauche et droit séparés dans une paire permettent une adaptation parfaite
Informations sur la commande
Commercialisées uniquement en Amérique du Nord.
Compliance
ANSI™ Niveau 2/EN388 Résistance aux coupures niveau 3.
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Yes |
Matériau | HPPE |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | Moyenne |
Norme EN388 | EN 388 |