Learn More
DWK Life Sciences Flacons à densité relative Kimble™ KIMAX™, pycnomètre
Click to view available options
Capacité:
0.33 oz., 10 mL
0.84 oz., 25 mL
1.69 oz., 50 mL
10 ml
Hauteur (métrique):
16,8 cm
168 mm
175 mm
186 mm
Poids (métrique):
31g
31 g
35g
47g
Description
Includes
- Side tube cap has small vent for air escape
- Thermometer to record temperature during determinations has range of 14° to 38°C in 0.2° graduations, accurate to ±0.5°C
Flacon avec tube latéral et bouchon plus thermomètre
- Capacité dans les 10 % de capacité nominale gravée sur le flacon
- Le bouchon de tube latéral est doté d’un petit évent pour l’évacuation d’air
- Le thermomètre pour enregistrer la température pendant les déterminations a une plage de 14° à 38°C dans des graduations de 0,2°, précis à ±0,5°C
- joint de thermomètre 10/18 conique standard
- bouchon 5/12 conique standard
- Corps numérotés pour faciliter l’identification
- La taille de 50 ml correspond à la densité relative des pigments selon la norme ASTM™ D 153
Compliance
ASTM D 153
Spécification
Spécification
Capacité | 1.69 oz., 50 mL |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Capacité (impériale) | 1.69 oz. |
Comprend | Special medium length 10/18 mercury thermometer |
Poids (métrique) | 47g |
Poids (impériale) | 0.1 lb. |
Forme | Conique |
Hauteur (métrique) | 186 mm |
Hauteur (impériale) | 7.32 in. |