Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
Marque:  DWK Life Sciences 45066-38200
298.36 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11748283
  • 472.16€ / 24 pièces
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
  • Pastille de marquage blanche
  • Les numéros Le tube n° C 14-930 convient à la détermination de l’insuline selon la méthode d’Alvation, Rubin et Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM E982, type VI, classe A
Phénolique
200 mm
Pastille de marquage
38-430
Bouchon à vis
Noir
160 mL
Verre borosilicaté
Caoutchouc
38 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™ > D.E. x L : 38 x 200 mm