Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture Kimble™ KIMAX™ — non gradués
Click to view available options
Capacité:
8,45 oz., 250 ml
Taille du bouchon:
33-430 mm
Diamètre (métrique):
70 mm
Hauteur (métrique):
147 mm
Description
- Disponible avec graduations (réf. n°06-421-7) ou sans graduations
- Le modèle 1000 ml comporte des empreintes moulées dans la paroi latérale et existe en deux tailles de filetage GPI
- Tous les flacons ont une finition filetée
- Sans bouchons
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Blanc |
Diamètre (impériale) | 2,7 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 147 mm |
Hauteur (impériale) | 5,7 in |
Taille du bouchon | 33-430 mm |
Diamètre (métrique) | 70 mm |