Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture KIMAX™, gradués
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Type de bouchon:
Sans fermeture
Taille du bouchon:
33-430 mm
Description
- Disponibles avec ou sans graduations (réf. catalogue 06-421-1)
- Le modèle 1000 ml comporte des empreintes moulées dans la paroi latérale et existe en deux tailles de filetage GPI
- Tous les flacons ont une finition filetée
- Avec ou sans bouchons phénoliques de couleur noire dotés de joints en caoutchouc 14B
Spécification
Spécification
Capacité | 17 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (17 oz) |
Couleur | Blanc |
Diamètre (impériale) | 3.4 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Couleur de bouchon | Noir |
Graduated | Oui |
Hauteur (métrique) | 188 mm |
Hauteur (impériale) | 7.4 in |