Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage/milieux Kimble™ KIMAX™ GL 45
GREENER_CHOICE
Code produit. 11700209
1000 ml, 100 à 900 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
100 à 400 ml
100 à 900 ml
400 à 1800 ml
Parfaits pour le mélange, le stockage ou le transport de milieux de culture, de produits chimiques ou de solvants
  • Verre borosilicaté de type 1 autoclavable
  • Graduations permanentes en émail blanc et pastilles de marquage
  • D.I. d’environ 30 mm Ouverture filetée GL 45
  • Bouchon en PP de couleur bleue sans joint, autoclavable jusqu’à 140°C (284°F), avec anneau de versement en PP transparent antigoutte et remplaçable
Informations sur la commande
Le bouchon et la bague sont également vendus séparément ; Contactez votre représentant du service client Fisher Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 33,8 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 3,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau de versement antigoutte en PP transparent
Matériau Verre borosilicaté (type I)
Couleur de bouchon Bleu
Graduations 100 à 900 ml
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Forme Round
Hauteur (métrique) 225mm
Type de produit Media Bottle
Hauteur (impériale) 8,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 101mm
Type de bouchon Vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons de stockage/milieux Kimble™ KIMAX™ GL 45 >