Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Automatic Burets with Bottles
Class A
1060.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Burette automatique
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Graduations Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Graduations Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
17798924
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
17124F-10
10 mL 0,05 mL 29
1060.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
Description
standard taper joints fit into reagent bottles with standard taper necks.
  • Constructed with overflow tubes that return directly to reservoir
  • For air intake, overflow cups have hose connection for attaching drying tube; second drying tube provided for use between rubber bulb and reservoir
  • Precision bore tubing permanently marked with individual serial number
  • Durable black ceramic enamel scale
  • Inset shows top configuration
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by NIST™.
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Burette automatique