Learn More
DWK Life Sciences Bouchons jetables Kim-Kap™
Disponibles en coloris naturel (transparent) ou dans un choix de quatre couleurs
Marque: DWK Life Sciences 73662-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponible en couleurs naturelles (claires) ou au choix en quatre couleurs
- Pour tubes de mise en culture à bords lisses
- Permettent de protéger la stérilité du contenu des tubes sans avoir à insérer un bouchon en coton
- En PP
- Autoclavables
Les bouchons de 38 mm de dia. ext. sont prévus pour les flacons de culture à baffles.
Spécification
Push Cap | |
PP | |
Non stérile | |
Oui |
Autoclavable | |
Rouge | |
18 mm O.D. Plain-end Culture Tubes |