Learn More
Kartell™ Haricot
Excellente résistance aux produits chimiques et à la température
Marque: Kartell™ 0025700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Plat | |
PP | |
Boîte de collecte des déchets médicaux | |
260 mm |
850 ml | |
Rein | |
5 | |
55 mm |