Learn More
Cétoketal, 97 %, Thermo Scientific™
52.50€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56309-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H22O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.327 |
Numéro MDL | MFCD00809704 |
Clé InChI | ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl |
CID PubChem | 810913 |
Nom IUPAC | 4-(1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-yl)cyclohexan-1-one |
SMILES | C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15401208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55069.06 |
5 g |
52.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15411208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55069.14 |
25 g |
197.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe Ketoketal est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
56309-94-5 | |
238.327 | |
ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N | |
810913 | |
C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3 |
C14H22O3 | |
MFCD00809704 | |
ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl | |
4-(1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-yl)cyclohexan-1-one |
Spécification
Ketoketal | |
C14H22O3 | |
ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl | |
ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N | |
4-(1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-yl)cyclohexan-1-one | |
810913 | |
97% |
56309-94-5 | |
MFCD00809704 | |
Insoluble in water. | |
C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3 | |
238.327 | |
238.33 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante