Learn More
Cétoketal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15411208
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le Ketoketal est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56309-94-5
Formule moléculaire C14H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 238.327
Numéro MDL MFCD00809704
Clé InChI ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl
CID PubChem 810913
Nom IUPAC 4-(1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-yl)cyclohexan-1-one
SMILES C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketoketal
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 238.33
Pourcentage de pureté 97%