Learn More
Kérosène, qualité réactif, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
3.8 L
18.9 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Boîte en acier inoxydable
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Kerosene |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 175°C to 325°C |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 3.8 L |
Numéro UN | UN1223 |
Densité de vapeur | 4.5 (vs air) |
Qualité | Réactif |