Learn More
Kérosène, purum p.a, Honeywell™
Code produit. 15626000
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 8008-20-6
Numéro MDL MFCD00135561
Spécification
Nom chimique ou matériau Kerosene
Couleur Incolore
Densité 0.8g/mL at 25°C
Point d’ébullition 175°C to 325°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1223
Densité de vapeur 4.5 (vs air)
Forme physique Liquide