Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Raccord KK pression rapide, complet avec les parties de tubage
Pour faire un joint sécurisé de 2 petits flexibles.
Marque:  DWK Life Sciences 286340304
123.02 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11726978
  • 145.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le raccord de pression rapide KECK™ avec des pièces de tuyau relie rapidement, en toute sécurité et solidement 2 flexibles et est facile à connecter ou à débrancher avec juste 1/4 de tour. 2 tailles disponibles : 2 x 4,5 mm et 2 x 9 mm.
  • Complet avec une pièce de tuyau
  • Raccord à pression rapide avec deux pièces de tuyau
  • Connexion et déconnexion aisées avec seulement 1/4 de tour
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10
Raccord serré des deux extrémités de tuyaux
Raccord serré des deux extrémités de tuyaux
9 mm