Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Clips de joint coniques en POM Keck™
Clip en POM pour joints rodés coniques
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 01103734
Code produit. 10214241
  • 63.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance chimique
  • Température de fonctionnement jusqu’à environ 150°C
Spécification
Spécification
10
Pour joints rodés NS 34/35
Orange