Learn More
DWK Life Sciences Pinces KECK™, pour rodage conique, en POM
La pince KECK™ est utilisée pour sécuriser un raccord à rodage normalisé.
Marque: DWK Life Sciences 1090979
42.94 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
- Pour joints coniques
- Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
- Faciles, sûres et rapides à configurer
- Sécurité accrue dans le laboratoire puisque la surface en verre n’est pas rayée
- Marquage des tailles individuelles pour une meilleure différenciation
Spécification
10 | |
Fixez les joints en verre contre verre | |
NS 19 |
POM | |
Joints en verre contre verre sécurisés | |
Bleu |