Learn More
KD Scientific Pompes de retrait / d’injection à seringue double et multiple
Pompes à seringue programmables et faciles à utiliser
Marque: KD Scientific 789200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Configuration grâce à des menus simples pour programmer le diamètre de la seringue, le débit et le volume de distribution
- Affichage rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Les réglages peuvent être consultés et modifiés en cours de fonctionnement
- Les derniers réglages sont enregistrés dans la mémoire pour permettre la répétabilité
- Capacité : 10 μml jusqu’à 140 mL jusqu’à 10 seringues (selon la taille de la seringue)
- Interfaces RS-232-C et TTL intégrées pour un contrôle externe aisé
- Maintient les seringues en verre ou en plastique
- Disponibles en modèles de perfusion et de perfusion/retrait
Spécification
115 V | |
10 μl à 140 ml | |
RS-232C, TTL | |
40 lb | |
Pompe à seringue à perfusion | |
4 kg | |
±<1 % | |
5.5 in | |
11 po | |
9 in |
0.001μL/heure à 147ml/min. | |
CSA | |
18 kg | |
±0.1 % | |
9 lb | |
LCD rétro-éclairé | |
2 | |
15 cm | |
28 cm |