Learn More
KD Scientific Pompes de retrait / d’injection à seringue double et multiple
Pompes à seringue programmables et faciles à utiliser
Marque: KD Scientific 789220
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Configuration grâce à des menus simples pour programmer le diamètre de la seringue, le débit et le volume de distribution
- Affichage rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Les réglages peuvent être consultés et modifiés en cours de fonctionnement
- Les derniers réglages sont enregistrés dans la mémoire pour permettre la répétabilité
- Capacité : 10 μml jusqu’à 140 mL jusqu’à 10 seringues (selon la taille de la seringue)
- Interfaces RS-232-C et TTL intégrées pour un contrôle externe aisé
- Maintient les seringues en verre ou en plastique
- Disponibles en modèles de perfusion et de perfusion/retrait
Spécification
110 V | |
10 μL to 140 mL | |
18 kg | |
±0.1 % | |
9 lb. | |
Multiple syringe | |
±<1 % | |
5.5 in | |
11 in. | |
9 in |
0.001 μL/hr. to 147 mL/min. | |
RS232C, TTL | |
40 lb. | |
Infusion Syringe Pump | |
4 kg | |
LCD rétro-éclairé | |
10 | |
15 cm | |
28 cm |