Learn More
KD Scientific Pompes de retrait / d’injection à seringue double et multiple
Pompes à seringue programmables et faciles à utiliser
Marque: KD Scientific 789230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Configuration grâce à des menus simples pour programmer le diamètre de la seringue, le débit et le volume de distribution
- Affichage rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Les réglages peuvent être consultés et modifiés en cours de fonctionnement
- Les derniers réglages sont enregistrés dans la mémoire pour permettre la répétabilité
- Capacité : 10 μml jusqu’à 140 mL jusqu’à 10 seringues (selon la taille de la seringue)
- Interfaces RS-232-C et TTL intégrées pour un contrôle externe aisé
- Maintient les seringues en verre ou en plastique
- Disponibles en modèles de perfusion et de perfusion/retrait
Spécification
115 V | |
10°μl à 140°ml | |
18 kg | |
± 0,1% | |
9 lb | |
115 V, 50 / 60 Hz | |
±<1 % | |
50/60 Hz | |
15 cm | |
28 cm |
0,001 μl/h à 147 mL/min. | |
RS232C, TTL | |
40 lb | |
Pompe de retrait d’injection | |
4 kg | |
LCD rétroéclairé | |
10 | |
5,5 in | |
11 po | |
9 in |