Learn More
KD Scientific Seringues autoclavables en verre borosilicaté KD Scientifictrade;
Marque: KD Scientific 780880
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Seringue verre grand volume• Autoclavable
• Sortie Luer lock renforcée
• Seringue en verre borosilicaté grand volume
• Seringue
Spécification
Autoclavables | |
No Needle Included | |
Reusable | |
1/boîte | |
Infusion Pump | |
Yes |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
5 ml | |
200 ml | |
Luer Lock | |
Non-sterile |