Learn More
Étalon de test et d’étalonnage 1 413 μS/cm à 25°C, WTW™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
- Étalon de test et d’étalonnage 1 413 μS/cm à 25°C
- Testez les résistors et les solutions d’étalonnage pour tester les instruments de mesure avec la fonction de conductivité
- Étalonnez le système à partir de l’appareil et de la cellule de mesure de la conductivité.
- Sécurité de mesure optimale grâce aux solutions étalons traçables PTB / NIST
- Vérification aisée des dispositifs par des résistances de test très précises
- Kits pour test conformes à la pharmacopée
Spécification
Spécification
Concentration | 0.01mol/L |
Quantité | 50 mL |
Couleur | Incolore |
Traçabilité au NIST | Yes |
La solution contient | KCL |
Forme physique | Liquide |