Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour KC / CXCL1 de souris
Sandwich ELISA Kit
660.00€ - 4715.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P12850 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 1 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405253
|
Invitrogen™
EMCXCL1 |
96 dosages |
660.00€
1 kit |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17874230
|
Invitrogen™
EMCXCL1X10 |
10 x 96 tests |
4715.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17105719
|
Invitrogen™
EMCXCL1X5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA Mouse KC / CXCL1 quantifie le KC de souris dans le sérum ou le plasma de souris ou un milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaîtra exclusivement le KC de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode Le kit ELISA sandwich en phase solide pour KC de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
CXCL1, CXCL2 et CXCL3, également connus sous le nom de GRO alpha, GRO bêta (MIP-2 alpha) et GRO gamma (MIP-2 bêta), sont membres de la sous-famille CXC de chimiokines. Les protéines matures CXCL1/2/3 se lient avec une affinité élevée au récepteur IL-8 de type B et sont de puissants agents d’attractations et activateurs des neutrophiles. In vitro, les formes traitées GRO-alpha(4-73), GRO-alpha(5-73) et GRO-alpha(6-73) montrent une activité chimiotactique 30 fois plus élevée.
Spécification
P12850 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Fsp,Gro1,KC,Mgsa,N51,Scyb1,gro | |
< 10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
1 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
14825 | |
< 12 % | |
HRP | |
Immunologie | |
Fsp, Gro1, KC, Mgsa, N51, Scyb1, gro | |
1 heures 20 min |