Learn More
SI Analytics™ Récipient de titration Karl Fischer
Si Analytics™ Le récipient de titration Karl Fischer de SI Analytics est fabriqué en verre DURAN™ et équipé de filetages à vis et plus encore.
1240.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10598221
|
SI Analytics™
285216677 |
30 à 150 ml |
1240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Comprend une tête amovible fabriquée en polypropylène / PTFE
- Comprend 1 perçage NS 19, NS 14.5, NS 7.5 et 3 perçages avec filetages à vis
- Comprend une pointe de titration, une trappe à humidité et un entonnoir de pesée
Spécification
30 à 150 ml |