Learn More
Kaolin, pur, Thermo Scientific Chemicals
40.50€ - 369.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1332-58-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2H4O9Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 258.16 |
Numéro MDL | MFCD00062311 |
Clé InChI | NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss |
CID PubChem | 56841936 |
Nom IUPAC | oxo-oxoalumanylloxy-[oxo(oxoalumanylloxy)silyl]oxysilane ; dihydrate |
SMILES | O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772441
|
Thermo Scientific Acros
211740010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
40.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10752574
|
Thermo Scientific Acros
211740025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
90.80€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984321
|
Thermo Scientific Acros
211740100 |
10 kg | Récipient en plastique |
369.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1332-58-7 | |
258.16 | |
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N | |
56841936 | |
O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O |
Al2H4O9Si2 | |
MFCD00062311 | |
kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss | |
oxo-oxoalumanylloxy-[oxo(oxoalumanylloxy)silyl]oxysilane ; dihydrate |
Spécification
Kaolin | |
1332-58-7 | |
Poudre | |
MFCD00062311 | |
kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss | |
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N | |
oxo-oxoalumanylloxy-[oxo(oxoalumanylloxy)silyl]oxysilane ; dihydrate | |
56841936 | |
Pures | |
10.8% to 11.8% |
1750.0°C | |
Beige | |
Al2H4O9Si2 | |
14,5282 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides | |
O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O | |
258.16 | |
258.2 | |
1.5% max. |
RUO – Research Use Only