Learn More
Kanamycin Sulfate, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Spécification
Forme physique | Solid |
pH | 6.5 to 8.5 |
Point de fusion | 250°C |
Odeur | Light |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Kanamycin sulfate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.