Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de kallikréine
58.07€ - 217.00€
Identifiants chimiques
CAS | 97145-43-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C35H55N11O9 |
Synonyme | N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2} ; KKI 5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15457509
|
Thermo Scientific Chemicals
J66234.M^ |
1 mg | N/A | ||||||
15447509
|
Thermo Scientific Chemicals
J66234.#0 |
5 mg |
217.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
97145-43-2 | |
C35H55N11O9 | |
N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2} ; KKI 5 |
Spécification
Blanc à blanc cassé | |
97145-43-2 | |
773.89 | |
Soluble in water at 1mg/ml | |
Solide |
-30°C à -10°C | |
C35H55N11O9 | |
N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2} ; KKI 5 | |
Kallikrein Inhibitor |