Learn More
Robin™ Agitateur complet de Kahn
Agitateur polyvalent pour mélanger ou agiter des ingrédients et des solutions dans des flacons, des bouteilles, des béchers et des racks de Kahn. L’agitateur complet de Kahn Robin™ est disponible avec différentes plages de vitesse.
Marque:  Robin™ PB021
Code produit. 11919607
  • 1795.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mélange ou agite des ingrédients et des solutions dans une variété de récipients, notamment :
    • Flacons
    • Flacons
    • Béchers
    • Racks Kahn
Spécification
Spécification
6,5 kg
230 V, 50 Hz, 25 W
50 Hz
250 x 360 x 130 mm
360 mm
40 à 120 tr/min
25 W
250 mm
130 mm
Agitateur complet Kline 40-120T