Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées avec portes à fermeture automatique K-PHOENIX-90
Pour le stockage sûr et séparé des acides agressifs, des alcalis et des substances dangereuses inflammables dans les zones de travail.
5257.60€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Couleur | Gris clair |
Dimensions (P x L x H) | 617 x 1197 x 1969 mm |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947941
|
Asecos™
3033600133842 |
600 kg |
5257.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Compartiments de stockage hermétiquement fermés avec parois de séparation résistantes aux incendies
- Système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Robuste et durable
- Portes à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement par poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur de l’armoire pour une protection contre la corrosion
- Système de blocage des portes de série pour le retrait ou le stockage pratique et sûr des récipients
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé dont l’intégration dans un système de verrouillage existant est possible
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Certains modèles sont équipés de la fermeture automatique des portes en série, qui dégage les portes bloquées après environ 60 secondes en déclenchant un signal sonore et visuel avant la fermeture
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de matières dangereuses agressives et inflammables | |
3 | |
575 kg |
Gris clair | |
Acier | |
Ailette | |
Fonction de fermeture automatique des portes | |
Revêtement en poudre |