Learn More
BUCHI MINERALISATEUR rapide K439 12 POSTES
Marque: BUCHI 1154392100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Minéralisateur SpeedDigester IR• Chauffage par Infrarouge
• Gain de temps
• Tubes 300mL ou 500mL sur le même appareil
• Chauffage/refroidissement plus rapides grâce à la chauffe par résistance Infra-rouge
• Conception optimisée des chambres de chauffage permettant un chauffage plus homogène
• Possibilité d'utiliser des tubes 300 et 500mL sur le même appareil
• Système d'aspiration entièrement étanche pour l'élimination des vapeurs acides
• Mise en place rapide des modules d'aspiration pour des opérations facilitées
• SpeedDigester K-439
• Système de minéralisation à capteur de température intégré garantissant l'exactitude de vos températures de travail
• Ecran cristaux liquides pour le suivi graphique de vos minéralisations
• Possibilité de programmation de méthodes par logiciel (rampes de température, durée...)
• Applications prédéfinies: 20 méthodes standard et 30 programmables
• Qualification IQ/OQ possible (sur demande)
• Module d'aspiration standard.
Spécification
Digesteur rapide | |
220 / 240 V ± 10 V | |
620 mm | |
Aliments : Kjeldahl, produits chimiques / agricoles, boissons, produits pharmaceutiques / cosmétiques, aliments, analyse environnementale | |
310 mm | |
540 mm |
50/60 Hz | |
2000 W | |
220 / 240 V ± 10 V, 50 / 60 Hz, 1 280 W | |
Tubes à échantillons de 300 ml et module d’aspiration standard | |
1 de chaque |